Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sie suchten nach:
Chromatographie-Lehrmittel
14  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  G-Biosciences
Beschreibung:   Ion exchange chromatography is used to separate charged molecules from complex biological samples. The charged molecules bind to a solid support carry...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  MACHEREY-NAGEL
Beschreibung:   An ideal introductory kit for the science education sector. The kit contains all the the chemicals, plates and accessories for students to perform sep...
Lieferant:  G-Biosciences
Beschreibung:   The Hydrophobic Chromatography kit is designed to teach students the basic principle of hydrophobic chromatography utilising a hydrophobic enzyme. Th...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  G-Biosciences
Beschreibung:   Dialysis is a routinely used technique in research laboratories to “change” the solution a biomolecule is dissolved in. Often the buffers used to iso...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  MACHEREY-NAGEL
Beschreibung:   Advanced kit for science education.
Lieferant:  G-Biosciences
Beschreibung:   Prepacked purification columns for protein purification. Supplied in packs of 5.
Lieferant:  G-Biosciences
Beschreibung:   The Size Exclusion Chromatography kit teaches gel filtration or size exclusion chromatography and the use of this method in purification of biological...
UOM:  1 * 1 KIT
Lieferant:  G-Biosciences
Beschreibung:   A hands on lab activity to study immunoaffinity chromatography and use a specific antibody to purify antigenic proteins from complex samples. This tec...
UOM:  1 * 1 KIT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 14
  1  2  Nächste