Sie suchten nach: BSB-Brutschränke
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: WTW
Beschreibung: Diese Thermoschränke sind in drei verschiedenen Größen und unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Geeignet für BSB, OECD 301 F, Bodenatmung, anaer...
Artikel-Nr: (VELPF10300305)
Lieferant: VELP SCIENTIFIC
Beschreibung: Diese BSB-Inkubatoren wurden so konzipiert, dass sie jedes Produkt auf einer konstanten Temperatur halten, wenn eine genaue und präzise Temperaturrege...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Lovibond
Beschreibung: Die Thermostatschränke der TC-Serie dienen der stufenlosen Temperaturregelung im Bereich von 2 bis 40 °C. Damit eignen sie sich ideal für die untersch...
Artikel-Nr: (WITGDH.WIR03250)
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Low temperature BOD incubator with superior temperature uniformity by forced convection.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (VWRU35960-056)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: These refrigerated incubators with microprocessor control are widely used for applications such as BOD determinations, plant and insect studies, ferme...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom