Desinfektionstücher für die Hände, IW40
Lieferant: Portwest
PRTWIW40BLUEA 10.3 EUR
PRTWIW40BLU
Desinfektionstücher für die Hände, IW40
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Desinfektionstücher
Wischtücher aus Polyviskose mit antibakterieller und antimykotischer Wirkung – wirksam gegen 99,9% der Bakterien, unter anderem Influenza H1N1 und H3N2.
  • Praktische Spenderbox für Einzelblattentnahme
  • Für hygienische Hände
Zertifizierungen: EN 12054, EN 14476
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.