Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reinraum-Schwammtücher, steril, BioClean Isorba™
Lieferant: Nitritex
BioClean Isorba™
Diese sterilen Schwammtücher sind aus nicht-scheuerndem Polyurethan-Schaumstoff hergestellt. Sie eignen sich für die Verwendung auf allen Oberflächen.
  • Geringe Partikelfreisetzung
  • Hervorragende Absorptionseigenschaften, Festigkeit und Langlebigkeit
  • Gammasterilisiert
Stärke: 3 mm
Dichte: 25 kg/m
Verpackung: Zwei Schwammtücher pro Doppelbeutel, 25 Doppelbeutel pro Außenbeutel; zwei Außenbeutel pro Karton.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
L×B Verpackt VE Katalognummer Menge
200×200 mm Zwei Schwämme/Doppelbeutel 100 NITRBISW-8
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge