Diese Vlies-Wischtücher bestehen aus 100% Polypropylen und sind mit einer Mischung aus 70% analysenreinem Isopropylalkohol und 30% analysenreinem deionisiertem Wasser getränkt. Sie eignen sich zur Reinigung optischer Teile, empfindlicher Glasgegenstände, Elektroden, Küvetten, Mikroskope oder Linsen.
- Geeignet für alle Anwendungen in ökologisch empfindlichen Bereichen
- Sehr stark, weich und fusselfrei
- Kein Verkratzen von Oberflächen
- Griffbereite, einzeln entnehmbare Wischtücher
- Wiederverschließbarer Tischbehälter gewährleistet stets saubere Tücher, der Klappdeckel mit Versiegelung verhindert Kontamination durch Staub oder Schmutz
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904