Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
612-5500EA 76.3 EUR
612-5500 612-5501 612-5502
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®
Büretten
Die Titrierbürette mit Splitterschutz ist eine Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schilling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und Bürkle-Dosierarmatur.
  • Bürette mit Splitterschutzummantelung
  • Justiert auf Ex
  • Bürette Borosilikatglas 3.3
  • Bruchsicher, chemikalienbeständig
  • Sicherer Stand
  • Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
  • Medium berührende Teile: PE, PP, Naturkautschuk, Borosilikatglas
Eine Kunststoffummantelung der Glasbürette erhöht die Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürette einmal zu Bruch geht, ist viel geringer als bei einer herkömmlichen Bürette.
Die Bürkle-Dosierarmatur ermöglicht eine präzise Dosierung und exakte Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube sowie einen exakten Auslauf über die feine Auslaufspitze.