Mopp-Überzug CleanPad
BASA130876EA 29.9 EUR
BASA130876
Mopp-Überzug CleanPad
CleanPad Mopp-Überzüge bestehen aus 100% Single-Knit-Endlosfilament-Polyester. Aufgrund ihres sehr einfachen elastischen Systems lassen sie sich problemlos am CleanPad Moppkopf (20×38 cm) anbringen und austauschen.
Die CleanPad Mopp-Überzüge sind hochrein und saugfähig und somit die ideale Lösung für die Reinigung von Wänden, Böden und Decken in allen Reinraumumgebungen.
Zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schaumstoff-Pad gewährleisten die CleanPad Mopp-Überzüge auch auf strukturierten Oberflächen eine effektive Reinigung (die Schaumstoff-Pads können für einen regelmäßigen Austausch auch separat bestellt werden).