Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT®
Lieferant: Contec
PROSAT®
CONTPSC20006EA 818 EUR
CONTPSC20006
Reinraum-Wischtücher, getränkt, PROSAT®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese Vlies-Wischtücher bestehen aus Meltblown-Zellulose/Polyester und sind mit 70% Isopropanol und 30% deionisiertem Wasser getränkt.
  • Sehr geringe Freisetzung von Natrium und anderen Ionen
  • Trägt zur Reduzierung des Lösungsmittelverbrauchs und von VOC-Emissionen bei
  • Wiederverschließbare Peelbeutel zur Aufrechterhaltung der Reinheit und des Sättigungsgrads
Die Tücher eignen sich ideal zum Abwischen von Gegenständen, bevor sie in den Reinraum eingeführt werden, sowie für routinemäßige Wischarbeiten wie die Reinigung von Laborwerkzeugen, Instrumenten und anderen Geräten.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.