Infrarot-Sterilisationssystem zum Sterilisieren von Impfösen, Nadeln und Instrumenten. Ideal für die Verwendung in Labors, in denen Gas und offene Flammen nicht verwendet werden dürfen. Das speziell fokussierte Infrarotlicht erzeugt einen IR-Hotspot. Das Gerät mit seiner Quarzglasausglühröhre ist sofort einsatzbereit und erfordert keine Aufwärmzeit. Thermocontrol sorgt für eine minimale Wärmeabgabe und gewährleistet eine effiziente Energienutzung, d. h. einen niedrigeren Energieverbrauch bei Nichtverwendung des Geräts.
- Impfösen und -nadeln sind in 5 - 10 Sekunden sterilisiert
- Berührungsloser IR-Sensor beginnt den Sterilisationsvorgang automatisch
- Einstellbare Sterilisations- und Abkühl-Timer für zwei Benutzer
- Akustisches Signal und Anzeige bei abgeschlossener Sterilisation
- Gerät und Röhre sind einfach zu reinigen
Bestellinformation: Das optionale Zubehör umfasst einen seitlichen Impfösenhalter.