Waagen mit hoher Kapazität, Serie IS
611-8623EA 691 EUR
VWRI611-8623 VWRI611-3573 VWRI611-8624 VWRI611-8622
Waagen mit hoher Kapazität, Serie IS
Robuste, zuverlässige Waagen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor sowie für allgemeine Industrieanwendungen.
  • Hinterleuchtete LCD-Anzeige mit einstellbarem Kontrast
  • Robustes Metallgehäuse mit schützender Kunststoffabdeckung
  • Wählbare Einheiten
  • Stückzählung, Kontrollwägung, Prozentwägung, Tierwägung und Dichtebestimmung
  • Haken für Wägen unter der Waage kann auch für das Wägen größerer Proben oder die Dichtebestimmung (Software inklusive) genutzt werden
  • Bestimmung der maximalen Last (Höchstwert)
Achtung: Alle Waagen werden jetzt ohne integrierte Batterie geliefert um den aktuellen Transportvorschriften zu entsprechen. Für die mobile Verwendung kann optional eine externe, wiederaufladbare Batterie (611-8684) bestellt werden.
Zubehörinformationen: Das optionale Tabletsystem (611-8683) ist für die Verwendung mit Modellen, die mit einem * gekennzeichnet sind, geeignet.
Bestellinformation: Bestellinformation: Die Waagen können mit einem optionalen Tablet-PC-System ausgestattet werden, um die Funktionen und Möglichkeiten der Wägeaktionen zu erweitern.
Lieferumfang: Supplied with plastic in use protective cover.
Bitte beachten Tablet-PC-Systeme sind derzeit nicht akkreditiert zur Verwendung mit geprüften/EG-zugelassenen Waagen