Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Ergomat® Nitril F
Lieferant: Ergomat
ERGONITRILF-BLACKEA 200 EUR
ERGONITRILF-BLACK
Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Ergomat® Nitril F
Die Ergomat® Nitril F besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren, körperliche Beschwerden, Qualitätsprobleme und krankheitsbedingte Ausfälle reduziert. Sie eignet sich ideal für Bereiche, in denen Beständigkeit gegen Hitze, Öl und Petrochemikalien entscheidend ist.
  • Obere Seite mit spitzen Noppen
  • Feuerhemmend, hält 600 °C (Schweißen) stand
  • Kann autoklaviert werden (nur 610×915 mm) und verfügt über hervorragende antibakterielle Reinigungseigenschaften
  • Chemikalien haben keinen Einfluss auf den Zustand der Matte; kein Hochkrümmen, Anschwellen oder Ausdehnen
  • Gegossene abgeschrägte Kanten krümmen nicht hoch, dadurch keine Stolpergefahr
  • Primärrohstoffe garantieren lange Haltbarkeit und ergonomische Vorteile
  • Ohne Silikon und Latex
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100).
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO/USDA/CFIA