Ergomat Sticky Mats provide a fast, convenient, reliable way to clean shoe soles, or other items, before entering a clean and sanitary area. They significantly reduce traffic-borne contaminants, and have proven themselves effective in a wide variety of industries, such as microelectronics, aerospace, pharmaceuticals and food processing. These disposable sticky mats consist of a stack of tear-off polyethylene films (full adhesive sheets) that effectively capture dirt and dust.
- 30 Lagen pro Matte
- Einfache Anbringung in einem Rahmen mit doppelseitigem Klebeband
- Verwendung eines wasserbasierten Acrylklebstoffs mit einem pH-Wert von 7 bis 8
- Eine klare Abziehfolie schützt die oberste Lager der Klebematte, bis sie einsatzbereit ist
- Eckenlaschen sind nummeriert, um die Anzahl der verbleibenden Lagen anzuzeigen
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: DIN/ASTM konform
Bestellinformation: Rahmen muss separat bestellt werden.