VWR®, Reinigungs-Kit für Waagen und Gewichte
Lieferant: VWR
VWR®
611-2886EA 43.1 EUR
611-2886
VWR®, Reinigungs-Kit für Waagen und Gewichte
Wischtücher Reinigungskits und -Pads
Das Reinigungs-Kit enthält einen Blasebalg mit Pinsel zur Reinigung von Linsen, ein Baumwolltuch und ein Paar Nitrilhandschuhe.
Verpackung: In einem wiederverschließbaren Plastikbeutel.