Diese gebrauchsfertigen Tücher können zur Desinfektion und Reinigung von Haut und Händen von Patienten, Pflegepersonal und Besuchern sowie zur Desinfektion von nicht medizinischen Flächen wie z. B. im Toilettenbereich, bei Fußböden, Türgriffen und sonstigen Arbeitsflächen genutzt werden. Zur Anwendung auf größeren Flächen müssen ggf. mehrere Tücher verwendet werden.
- Tücher sind einzeln entnehmbar und sofort einsatzbereit
- Nur gleichmäßig und gründlich mit dem Feuchttuch einreiben und einwirken lassen
- Sehr breite antimikrobielle Wirksamkeit
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Schnelle Abtrocknung auf Flächen
- VAH / DGHM-gelistet
Mikrobiologische Wirksamkeit: Bakterien inkl. Tb, Pilze (Candida albicans), begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Herpes-simplex-Viren), Influenza-Viren (inkl. Influenza A/H1N1 und A/H5N1), Rota-Viren, Adeno-Viren
100 g Wirkstofflösung enthalten:
30,0 g Propan-2-ol, 30,0 g Propan-1-ol
Hinweise: Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Aloholempfindliche Flächen dürfen nicht behandelt werden.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.