Diese heiß geschnittenen Polyester-Wischtücher eignen sich für alle Reinigungsarbeiten in kritischen Reinraumumgebungen.
- Thermoversiegelte Kanten für verbesserte Partikel- und Faserkontrolle
- 100% doppelt gewebtes Endlosfilament-Polyestermaterial
- Partikel- und ionenarm
- Hervorragende Saugfähigkeit, Wischkraft und Abriebfestigkeit
Ideal zum Abwischen der Innenseiten von Produktionswerkzeugen und medizinischen Geräten in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 3 - 6.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1, ISO 3 bzw. M 1.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Verpackung: Lösungsmittelsichere Bag-Within-A-Bag® Reinraumverpackung. Gewaschen und verpackt in Reinräumen der ISO-Klasse 4.