Sie suchten nach: Trockenrohre
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3 mit Normschliff-Kern. Im Winkel von 75° gebogen.
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass.
Artikel-Nr: (201-9110)
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®. Mit einer Kugel und Schlauchanschluss.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: DURAN®. Austauschbaren NS-Hahnstopfen. Seitliche Schlauchanschlüsse mit 6 mm Außendurchmesser.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN® borosilicate glass 3.3. clear. Angled at 75° with ground joint cone.
Lieferant: KARTELL
Beschreibung: PE.
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: Unbreakable polyethylene straight tubes.
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Borosilicate glass 3.3. Angled at 75° with ground joint cone.
Lieferant: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beschreibung: Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Lieferant: SciLabware
Beschreibung: PYREX®, Borosilikatglas mit geschliffenem Glaskonus.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom