Fluoreszierende Skala, Scienceware®
Lieferant: Bel-Art
BELAF133550001EA 47.3 EUR
BELAF133550001
Fluoreszierende Skala, Scienceware®
Lineale
Anhand der fluoreszierenden Skala können mit Ethidiumbromid gefärbte Nukleinsäure-Agarose- und Acrylamid-Gele beobachtet und fotografiert werden.
  • Skala leuchtet unter UV-Licht sichtbar auf
  • Kann für Messungen der Nukleinsäuren-Mobilität verwendet werden
  • Kann für die Quantifizierung der Größe von Nukleinsäurefragmenten verwendet werden
  • Messung ermöglicht den Vergleich von Gelen von Durchläufen zu unterschiedlichen Zeiten unter den gleichen Bedingungen.