Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
mineralproben
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/52/18989552.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Sapphire sphere, diameter(mm), 3.18 (1/8in), grade 25 1 * 100 ST
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Ruby sphere, diameter(mm), 2.50, grade 25 1 * 5 ST
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   A single crystal is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain ...
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   The Crystal Polishing Kit contains everything needed by the spectroscopist for repolishing and buffing most infrared transmission crystals, including ...
Artikel-Nr: (329770-9.4KG)
Lieferant:  Honeywell Chemicals
Beschreibung:   Vermiculite research mineral designed for education purposes.
UOM:  1 * 9,4 kg
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 5  von 5