Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (5)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Klebeband-Abroller
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (525-0672)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieser Etikettenspender ist das neuste Mitglied der PolarSafe Produktfamilie und bietet Platz für bis zu 6 Rollen mit Kryoetiketten (Punkte oder ...
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (TIME3161)
Lieferant:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beschreibung:   Dieser Abroller eignet sich für eine Vielzahl von Beschriftungsanwendungen. Er hilft bei der Einhaltung von Ordnung am Arbeitsplatz und in den Schubla...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beschreibung:   Diese Plastikspender eignen sich für den Gebrauch mit einzelnen oder mehreren Time®-Klebebandrollen.
Lieferant:  Sampling Systems
Beschreibung:   These label dispensers are useful for storing labels and they provide operators with a flat writing area.
Lieferant:  MICRONOVA
Beschreibung:   Dieser Klebeband-Abroller besteht aus einer Kombination aus beschichtetem Stahl und Kunststoff. Er ist für die Verwendung mit Micronova Klebeband von ...
Lieferant:  3M
Beschreibung:   These Scotch® C60 desktop tape dispensers are deluxe dispensers with a sleek design that complements any decor.
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
Artikel-Nr: (817-1390)
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Multi-roll tape dispenser, Stahl
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 14
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping