Sie suchten nach: Blut
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beschreibung: Cord blood is known to be a rich source of hematopoietic stem cells, which can be used to research hematopoietic and genetic disorders.
Lieferant: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beschreibung: Whole blood is human blood from a standard blood donation. Whole blood is collected from IRB consented healthy human donors in FDA-registered collecti...
Artikel-Nr: (ROCKR500-0100)
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Beschreibung: Bovine/calf blood in heparin sodium.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (ROCKR302-0050)
Lieferant: Rockland Immunochemicals
Beschreibung: Chicken whole blood aseptically collected. These cell suspensions are ideal for washed pooled cells preparations, complement titration, adsorption pro...
UOM: 1 * 50 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom