Durchflussmesser, elektronisch
649-0004EA 0 EUR
ENTE440004F06D30AP ENTE440004F6D12AP2
Durchflussmesser, elektronisch
Der Durchflussmesser berechnet den Flüssigkeitsfluss anhand des Differenzdrucks, der durch zwei Sensoren mit einer Messblende nach dem Venturi-Prinzip gemessen wird.
  • Gleichzeitige Messung von Auslassdruck und Durchflussrate
  • Keine beweglichen Teile und dadurch geringeres Risiko von Partikelfreisetzung
  • Das Durchflussdesign minimiert das Totvolumen und reduziert so das Risiko einer möglichen Kontamination
  • Benetzte Oberflächen aus PTFE, PFA, CTFE und Kalrez® für hochreine Anwendungen
  • Branchenübliche strömungsoptimierte Flaretek® Anschlüsse reduzieren Lufteinschlussbereiche, minimieren Platzbedarf, bieten Flexibilität beim Systemdesign und vereinfachen den Einbau
  • Leistung wird kalibriert für eine Genauigkeit von 1% des gesamten Messbereichs.
Es ist ideal für die Erfassung kritischer Diagnoseinformationen für die Überwachung oder Kontrolle von Prozessanwendungen, wie z. B. Abgabe von Chemikalien, entionisiertem Wasser und Suspensionen, Präzisionsmischungen und -messungen und Gesamtdurchfluss für eichpflichtige Messungen.