Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Durchflussmesser, Schwebekörper, Accutek®
Lieferant: ENTEGRIS INC
Accutek® Durchflussmesser sind für die präzise Messung von korrosiven und/oder ultrareinen Flüssigkeiten und zur Minimierung von Lufteinschlussbereichen konzipiert
  • Alle benetzten Teile des Durchflussmessgeräts bestehen aus PFA, PTFE und CTFE
  • Integrierter Flaretek® Schlauchanschluss und FNPT-Anschlüsse sind Standard
  • Sichtröhrchen sind aus PFA HP Plus Material gegossen, für bessere Klarheit, höhere Sichtbarkeit und einen saubereren Flussweg
  • Sichtröhrchen sind standardmäßig mit gut ablesbaren schwarzen Ziffern von 1 bis 10 laserbeschriftet
  • Leistung wird kalibriert (in Wasser) für eine Genauigkeit von ±5% des gesamten Messbereichs
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Förderleistung Anschluss VE Katalognummer Menge
Alle Kunststoff-Durchflussmesser mit Ventil für den Schaltschrankeinbau 0 - 150 cm3/min 3/8 Zoll-FNPT-Anschluss 1 ENTEMFM-6N-150-P
Plastic flow meter with valve in panel mount configuration 0 - 13 250 ml/min 1/2" Flaretek tube fitting 1 ENTEFM-8F-13250-P
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping