Zentrifugenröhrchen, Ultra-High Performance
525-0527EA 20.8 EUR
VWRI525-0527
Zentrifugenröhrchen, Ultra-High Performance
PP
  • Aufgedrucktes Beschriftungsfeld zur schnellen und praktischen Identifizierung der Proben
  • Glatte Innenwände für einfaches Befüllen und einfache Probenvorbereitung
  • Flache Schraubkappen mit integrierter Dichtung
  • Erhältlich in den Größen 15 oder 50 ml
  • Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign