Diese tragbaren Tester mit integriertem oder austauschbarem Sensor sind ideal für Messungen von pH-Werten oder ORP in zahlreichen Wasseranwendungen. Ideal für Messungen vor Ort in Getränken, Industriewasser, Abwasser und Schwimmbadwasser.
- pH-Tester mit Glas-pH-Sensorlement
- pH-Tester: Einfache Kalibrierschritte und integrierte Diagnosefunktion
- Leicht zu ersetzende AAA-Batterien und ein praktisches Probengefäß erleichtern die Wartung und Messungen
- Große LCD-Anzeige ist leicht ablesbar
- Intuitive Benutzerschnittstelle
- Pocket Pro™+: Modelle mit austauschbarem Sensor und Displaybeleuchtung
- 1 Jahr Garantie auf Tester und Sensor
Lieferumfang: pH-Tester werden mit 4 AAA-Batterien, Trageschlaufe, Kalibrierlösung und Kurzanleitung geliefert.
ORP-Tester werden mit 4 AAA-Batterien, Trageschlaufe und Kurzanleitung geliefert.