Prüfgerät für Notfallduschen
Lieferant: Grontzki & Weller
118-0280EA 1790 EUR
118-0280 118-0282 118-0281
Prüfgerät für Notfallduschen
Erste-Hilfe-Ausstattung Duschen
Body safety showers should be tested once a month to check the functionality and the requested water flow rate of 30 L/min in an emergency case. This mobile test unit provides a very convenient and easy solution to test your body safety showers and handheld eye showers.
  • Transparenter PVC-Wasserbehälter auf Laufrollen mit Bremsen, 110 L Inhalt
  • Integrierte Saugpumpe (230 V) und IP 45-geschützter Netzschalter
  • Ablaufschlauch (2 m) zum Entleeren des Wasserbehälters
  • Separate Halterungen für Ablaufschlauch und Netzkabel
  • Max. Durchmesser des Körperduschenkopfes zum Auffangen im großen Trichter: 200 mm
Centrally placed under the body safety shower the big funnel can be extended to a height of 2,30 metres, while the smaller funnel is designed to collect the water from handheld eye showers (min. flow rate: 6 L/min). The collected water amount can read on a scale at the water reservoir from 0 to 110 litres. The built-in electrical suction pump will empty the reservoir in a very short time.
B×T×H: 600×500×1730 mm
Gewicht: 40 kg