Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Ammoniumsulfat ≥99.0%, granular, BAKER ANALYZED® ACS, J.T. Baker®
Lieferant: Avantor Performance Materials
Achtung
Synonyms: Diammonium sulfateDiammoniumsulfatSulfuric acid diammonium saltdi-Ammoniumsulfat
Zertifizierungen: Meets ACS reagent chemical requirements and reagent specifications for testing USP/NF monographs.
Formel: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Melting Pt: 336…339 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
Appearance (White crystals or granules) Passes Test
Assay ((NH₄)₂SO₄) >= 99.0 %
Insoluble Matter <= 0.005 %
Residue after Ignition <= 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 6.0
Nitrate (NO₃) <= 0.001 %
Chloride (Cl) <= 3 ppm
Phosphate (PO₄) <= 3 ppm
Arsenic (As) <= 0.200 ppm
Heavy Metals (as Pb) <= 3 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) <= 5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Packung VE Katalognummer Menge
White poly bottle, blue tamper evident cap 2,5 kg 0792-05
Staffelrabatt verfügbar ab einer Bestellmenge von 4 oder mehr. Klicken Sie Anmelden für genaue Informationen.
Poly drum 147,4 kg 0792-R
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge