Gestelle für 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Lieferant: VWR, part of Avantor
525-0619EA 13.8 EUR
525-0619 525-0618 525-0617 525-0616 525-0615 525-0614 525-0613 525-0620
Gestelle für 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Autoklavierbar (121 °C) und kältebeständig (−80 °C)
  • Abgewinkelt an einem Ende zum Stapeln und für einfache Handhabung
  • Frei von DNase/RNase, nicht pyrogen
Geeignet für VWR Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden. Jede Öffnung verfügt über eine Identifikationsnummer (1 - 25).
Mit Elektronenstrahlen sterilisiert.
Bestellinformation: Farblich sortierte Sets enthalten je ein blaues, grünes, oranges, rotes und gelbes Gestell.
Verpackung: 5 Gestelle pro Beutel. Für größere Bestellungen: 5 Gestelle/Beutel und 10 Beutel pro Packung.