Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (63)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Bürsten zur Reinigung von Labormaterialien
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/23/18945323.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Ideal zur Reinigung von Reagenzgläsern und einer Vielzahl weiterer Laborutensilien.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Bürsten mit weißen Nylonborsten und Drahtgriff. Diese Bürsten sind speziell für die Reinigung von kleinen Röhrchen, Schläuchen und einer Vielzahl klei...
UOM:  1 * 5 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Weiße Nylonborsten mit Kunststoffgriff. Ideal zur Reinigung von Bechergläsern und anderen zylindrischen Laborutensilien.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (149-0215)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Weiße Naturborsten mit Drahtgriff. Ideal zur Reinigung von Büretten, langen Röhren und Schläuchen.
UOM:  1 * 5 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Weiße Nylonborsten mit Drahtgriff. Ideal zur Reinigung von Vollpipetten, Milchpipetten und Pipetten nach Mohr.
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Weiße Naturborsten mit flexiblem Kunststoffgriff. Ideal zur Reinigung von Erlenmeyerkolben, Rund- und Stehkolben, Kjeldahlkolben, Birnenkolben, Reakti...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Weiße Nylonborsten oder Naturborsten mit Drahtgriff. Ideal zur Reinigung von Reagenzgläsern, Büretten, Pipetten, Schläuchen und vielen anderen Laborge...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Bürsten sind ideal zur Reinigung von Labormaterialien wie z.B. konischen Mensuren und Trichtern geeignet.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 44
  1  2  3  4  5  6  Nächste