VWR®, Eiskübel, quadratisch, mit Deckel
Lieferant: VWR
VWR®
216-1519EA 88.4 EUR
VWRU10146-188 216-1519 216-1518 216-1517 VWRU10146-184 VWRU10146-186 VWRU10146-290 VWRU10146-192 VWRU10146-292 216-1510 VWRU10146-194 216-1516 216-1515 216-1514 VWRU10146-190 216-1513
VWR®, Eiskübel, quadratisch, mit Deckel
Eisbehälter
Polyurethanschaum.
  • Temperaturbeständig von -76 bis+70 °C
  • Extrem robust, auslaufsicher, stapelbar, leicht
  • Erhältlich in zwei Größen und vier Farben
  • Stapelbare Option spart Platz auf der Arbeitsfläche
  • Design mit Ausgießkante, für einfache Entleerung von Flüssigkeiten
  • Mit Deckel, um Verdampfung von Trockeneis, Wassereis mit Salzschlamm zu reduzieren