Sie suchten nach: Schmelzpunkt-Standards
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Melting point standards are used to identify compounds and estimate purity. These standards can be used with any melting point apparatus.
Artikel-Nr: (94993-5G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130598, Methyltriphenylphosphoniumbromide, tracable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Artikel-Nr: (PHR1091-1G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Vanillin, Schmelzpunkt: ∼82 °C
UOM: 1 * 1 g
Artikel-Nr: (15809-5G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Artikel-Nr: (42123-5G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130599, Sodium acetate anhydrous, tracable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Diese Standards eignen sich zur Verwendung mit jedem Schmelzpunktbestimmungsgerät und werden aus reinen Rohstoffen hergestellt. Die Schmelzpunkte werd...
Artikel-Nr: (04229-5G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Sodium methanesulfonate, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Artikel-Nr: (49143-5G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate, traceable to primary standards (LGC).
UOM: 1 * 5 g
Artikel-Nr: (44770-5G)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mettler-Toledo calibration substance ME 30034252, traceable to primary standards.
UOM: 1 * 5 g
Artikel-Nr: (1711009.)
Lieferant: USP
Beschreibung: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Artikel-Nr: (1623422.)
Lieferant: USP
Beschreibung: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Artikel-Nr: (1004001.)
Lieferant: USP
Beschreibung: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Artikel-Nr: (1633007.)
Lieferant: USP
Beschreibung: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Artikel-Nr: (1534209.)
Lieferant: USP
Beschreibung: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Artikel-Nr: (1514008.)
Lieferant: USP
Beschreibung: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Artikel-Nr: (1086006.)
Lieferant: USP
Beschreibung: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference ...
UOM: 1 * 1 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom