VWR®, Schlauch, Viton®, für Thermostate
Lieferant: VWR
462-0300EA 491 EUR
462-0300
VWR®, Schlauch, Viton®, für Thermostate
Schläuche Transferschlauch
Flourelastomer, schwarz.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen ätzende Chemikalien, Öle, Kraftstoffe und Lösungsmittel
  • Beständig gegen Ozon, Sonnenlicht und Witterung
  • Reißfest und langlebig
Temperaturbeständigkeit: −40 bis +150 °C.