Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Silicone spray, KORASILON
Lieferant: OBERMEIER, KURT GMBH
Silicone spray is used in the processing of thermoplastics and thermosetting plastics. It has a silicone oil-based release agent with strong and long-lasting release action and the active ingredient present in this has dielectrical properties.
  • Extremely heat resistant
  • Used at temperature above 350 °C
  • Inflammable
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Ready-to-use silicone oil in a spray can, without solvent 400 ml OBER14005-15 Blocked
Blocked Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und erhöhtes Engagement
Bauen Sie auf bekannte Funtkionen und Ressourcen von Avantor – optimiert mit Innovation®. Unsere neue Marke steht für Gewandtheit und die Fähigkeit, sich unseren Kundenbedürfnissen anzupassen.
MEHR ERFAHREN EINKAUF BEGINNEN