Kaliumhydrogensulfat, verschmolzenen Pulver, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kaliumbisulfat
7112-20EA
0
EUR
MACR7112-04
7112-06
7112-20
Kaliumhydrogensulfat, verschmolzenen Pulver, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Kaliumhydrogensulfat
Formel:
KHSO₄ Molekulargewicht: 136,17 g/mol Schmelzpunkt: 214 °C Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011404 CAS-Nummer: 7646-93-7 EINECS: 231-594-1 UN-Nummer: 2509 ADR: 8,II Merck Index: 12,07774 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Acidity (as H₂SO₄) | 37.5 - 38.6 % |
ACS - Water (H₂O) | ≤2.5 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.002 % |
ACS - Sodium (Na) | ≤0.01 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Ammonium Hydroxide Precipitate | ≤0.01 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |