Große Kryobehälter, LO Serie
478-0652EA 12000 EUR
VWRI478-0652 VWRI478-0647 VWRI478-0648
Große Kryobehälter, LO Serie
Die LO 2000 Serie ist ein spezielles Sortiment von Aluminiumbehältern für die kryobiologische Lagerung, die sich durch hohe Qualität, geringes Gewicht, hervorragende Ergonomie, große Probenlagerungskapazität und niedrige Kosten pro gelagerte Probe auszeichnen. Alle Kryolagerungsbehälter der LO Serie ermöglichen den direkten und einfachen Zugang zu den Proben, da jeder Behälter über einen großen Hals und eine gasfedergestützte Deckelöffnung verfügt (außer LO2075). Diese Gefrierbehälter eignen sich für alle Lagerungsanwendungen, die häufigen Zugriff und Manipulation der Probe erfordern, und können mit jeder Art von Aufbewahrungssystem für Pailletten, Kryoröhrchen, Fläschchen oder Blutbeutel verwendet werden.
  • Lagerung von Gestellen und Kanistern (Pailletten, Kryoröhrchen, Blutbeutel)
  • Große Öffnung, leichtes Aluminium: leichter Zugriff, einfache Verwendung
  • Kann für die Lagerung von Proben in der Flüssig-, Gas- oder Trockenphase verwendet werden
Behälter der LO Serie sind aus Aluminium und verfügen über einen Glasfaserhals, was einen sehr geringen Stickstoffverbrauch und geringere Kosten pro gelagerte Probe garantiert (im Vergleich zu einem herkömmlichen Kryobehälter aus Edelstahl).
Die LO Serie ist ausgestattet mit 5 Standardlaufrollen (2 mit Bremsen). Sie kann auch mit einem elektronischen CryoController Modell S170 oder S170-10 ausgestattet werden, der die Temperatur, den Füllstand, Alarmstatus und die automatische Befüllung überwachen kann.
Zertifizierungen: Die Behälter werden in Frankreich nach den höchsten Qualitätsnormen hergestellt.
Entspricht der Europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG.