Flüssigstickstoff-Dewar-Gefäße für Lagerung und Transport, Serie L 2000
VWR®
478-0463EA 1460 EUR
VWRI478-0463
Flüssigstickstoff-Dewar-Gefäße für Lagerung und Transport, Serie L 2000
Die Dewar-Gefäße aus Aluminium der L 2000 Serie wurden speziell für die Lagerung und den Transport von Flüssigstickstoff entwickelt und sind sehr leicht zu handhaben.
  • Die leichten, zuverlässigen und robusten L 2000 Standard-Dewar-Behälter sind ausgestattet mit einem NW 50-Pneurop-Flansch zum Anbringen eines Entnahmekopfs (außer L 2002).
  • Geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Labor- und Industrieanwendungen
Diese Gefäße werden in Frankreich entsprechend den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Alle Einheiten haben die CE-Kennzeichnung und entsprechen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG und der Druckgeräterichtlinie PED 97/23/EG.