Kryobiologische Behälter zur Lagerung in Gestellen
478-0610EA 11110 EUR
VWRI478-0610 VWRI478-0601 VWRI478-0612 VWRI478-0606 VWRI478-0607 VWRI478-0608 VWRI478-0602 VWRI478-0603 VWRI478-0614 VWRI478-0604 VWRI478-0616 VWRI478-0605
Kryobiologische Behälter zur Lagerung in Gestellen
Die BR Serie ist eine Produktreihe kryobiologischer Behälter für die Lagerung von biologischen Proben speziell in Kryoboxen-Gestellen. Diese Behälter bestehen aus Aluminium mit einem Hals aus Glasfaser/Epoxidharz.
  • Kryoröhrchen, Kryofläschchen und Pailletten können in der Flüssig- oder Dampfphase gelagert werden
  • Alarm bei zu niedrigem Füllstand
  • Hervorragende thermische Leistung, gewährleisten eine lange Haltezeit und einen niedrigen Flüssigstickstoffverbrauch
Alle Behälter sind ausgestattet mit Gestellen aus Edelstahl und sind kompatibel mit Standard-Kryoboxen (für 25, 81 oder 100 Kryoröhrchen). Gestelle für 5 ml-Röhrchen oder Gestelle mit Schubladen für Becher sind ebenfalls erhältlich. Alle Gestelle haben individuelle Sicherungsfedern, um die Boxen oder Schubladen in Position zu halten und ein versehentliches Herausfallen der Proben zu verhindern.
Die Behälter können auch mit einer automatischen elektronischen Füllstandserkennung (DEN-Einheit) oder mit einem ausgefeilteren elektronischen Controller (S100 oder S170-10) für eine automatische Befüllung, Temperaturüberwachung und vollständige Rückverfolgbarkeit ausgestattet werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Zertifizierungen: Entsprechen der europäischen Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG