Hoechst wax C, Mikropulver-Tablettierungshilfe für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N'-1,2-Ethanediylbisoctadecanamide
, N,N'-Ethylenebisstearamide
, N,N'-Ethylenebisoctadecanamide
, Ethylene Distearamide
, N,N'-(Ethane-1,2-diyl)distearamide
, Hoechst wax C
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09014.1000EA
40.6
EUR
1.09014.1000
Hoechst wax C, Mikropulver-Tablettierungshilfe für die Röntgen-Fluoreszenzanalyse, Supelco®
N,N'-Ethylenebis(stearamide)
Hoechst wax C micropowder tabletting aid for X-ray fluorescence analysis. CAS 110-30-5, pH (H₂O, 20 °C) Not applicable.
Formel:
C₃₈H₇₆N₂O₂ Molekulargewicht: 593,04 g/mol Schmelzpunkt: 144 °C Flammpunkt: 270 °C (DIN 51758) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059224 CAS-Nummer: 110-30-5 EINECS: 203-755-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Bi (Bismuth) | ≤ 10 µg/g |
Co (Cobalt) | ≤ 5 µg/g |
Cr (Chromium) | ≤ 5 µg/g |
Cu (Copper) | ≤ 5 µg/g |
Fe (Iron) | ≤ 5 µg/g |
Mn (Manganese) | ≤ 5 µg/g |
Ni (Nickel) | ≤ 5 µg/g |
Pb (Lead) | ≤ 10 µg/g |
Sr (Strontium) | ≤ 5 µg/g |
Tl (Thallium) | ≤ 10 µg/g |
Zn (Zinc) | ≤ 5 µg/g |