Faeces container
Lieferant: Heinz Herenz
HERE1131008EA 254 EUR
HERE1131008
Faeces container
Klinisches Diagnosezubehör Clinical Sample Collection/Preparation Faeces Sample Collection
Faeces/universal container, made of PP.
  • With mounted red screw cap
  • With spoon
  • Good chemical and temperature resistance
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904