Diese automatischen Titratoren lieferen zuverlässige Ergebnisse ohne komplizierte Analysen. Dank individueller Anwendungskits kann jeder Anwender die Titratoren schnell und einfach einrichten und Tests durchführen. Ideal für Analysen von Trinkwasser, Abwasser, Lebensmitteln und Getränken, sowie in der petrochemischen Industrie.
- Titrationsarten: Potentiometrisch (Strom I=0 oder benutzerdefiniert), amperometrisch, photometrisch
- Schnell und automatisch erzeugte, genaue und wiederholbare Ergebnisse, ohne individuelle Einflüsse durch den Anwender oder durch manuelle Prozesse
- Vorprogrammierte Titrations-Modi erkennen Endpunkte und machen manuelle Prozesse überflüssig
- Mit 1 oder 2 Spritzen, und mit 0, 1 oder 2 integrierten Peristaltik-Pumpen (je nach Modell)
- Zur Verwendung mit analogen, photocolorimetrischen oder MTC IntelliCAL ('Plug & Play' Digital) Elektroden
- USB-Anschluss zum Verbinden des Instrumentes mit einem Drucker, einer Maus, einer Tastatur oder mit einem USB-Hub
Maximale Anzahl der Anwendungen: 5 (AT1102/AT1112/AT1122) oder 10 (AT1222)
Bestellinformation: Geräte werden mit Schlauchhalter (einer für jede Spritzenposition, die bei dem Modell verfügbar ist), drei Sensor-Speicherschläuchen und Netzkabel geliefert.
Anwendungskits sind für die Nutzung erforderlich, müssen aber separat bestellt werden. Je nach Anwendung enthalten die Kits: Becher (10×50 ml und 10×150 ml), Schlauch mit Antidiffusionsspitze (falls erforderlich für die Anwendung), 2 konische Adapter, 10 Magnetrührstäbe, Legacy Sensoradapter (nicht in allen Kits enthalten), Sensor (Typ und Anzahl je nach Anwendung unterschiedlich), Spritzen-Haltering (1 pro Spritze), Spritze (je nach Modell), USB-Speicherstick, Glasflaschen (nicht in allen Kits enthalten), Flaschenverschlüsse (2×GL 45 und 1×GL 25) und 3 leere Trocknungsmittelkartuschen.