Dieser technisch hochentwickelte Handschuh besteht aus Polychloropren. Er bietet den Komfort und die Flexibilität von Handschuhen aus Naturkautschuk, während seine Neopren-Zusammensetzung eine bessere chemische Beständigkeit für einen optimalen Produkt- und Mitarbeiterschutz bietet.
- Steril, ungepudert
- Frei von Latexproteinen und Beschleunigern minimiert er Naturkautschuk-bedingte Allergien sowohl vom Typ I als auch vom Typ IV
- Strukturierte Fingerspitzen für bessere Griffigkeit
- Gerade Manschetten
Ideal für die aseptische Herstellung von Medikamenten, Biotechnologie, Medizintechnik und für den Umgang mit Zytostatika.
Zertifizierungen: EN 455 (Teil 1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL 1,0
Verpackung: 1 Paar Handschuhe pro Polybeutel, versiegelt in einem Polybeutel; 10 Paar pro versiegelten Polybeutel; 5 versiegelte Polybeutel pro Haupt-Beutel; 4 Haupt-Beutel pro Kartoninnenbeutel; 200 Paar pro Karton. Alle Verpackungen sind mit reinraumkompatibler IPA-beständiger Druckfarbe bedruckt. Die Polybeutel haben eine leicht aufreißbare Öffnung. Die Handschuhe sind dreifach verpackt für höchste Kontaminationskontrolle.