Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Ultrasonic baths, DHA-1000
Lieferant: BRANSON
Bransonic®
BRAN000-914-606EA 4059.6 EUR InStock
BRAN000-914-606
Ultrasonic baths, DHA-1000
Ultraschallbäder
The DHA-1000 ultrasonic bath is fully integrated, with ultrasonic generator and cleaning tank in a single enclosure. It is suitable for cleaning larger laboratory glassware/apparatus, fabricated metal sub-assemblies, printed circuit boards and injection molded plastic parts.
  • Stainless steel tank with rounded corners for easy cleaning
  • Analog controls mounted below a drip lip
  • On/off heat switch heats upto 60 °C
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge