PerfectBlue™ Gelsystem Maxi S Plus
Lieferant: Avantor
Peqlab PerfectBlue Maxi S Plus
700-0538EA 991 EUR
700-0538
PerfectBlue™ Gelsystem Maxi S Plus
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das kleinste Modell der Maxi Serie, das Maxi S Plus eignet sich für hochwertige Probentrennung bis zu 160 Proben pro Durchsatz. Mit diesem flexiblen System kann die Gelgröße durch unterschiedliche Kammpositionen in zwei, drei oder vier Sektionen aufgeteilt werden, zusätzlich ist eine Reduzierung der Gelgröße durch den Einsatz von Trennwänden oder Gießdämmen möglich. Das System wird mit drei Kämmen geliefert, jedoch sind zusätzliche weitere Kämme erhältlich - entweder Standard-Kämme oder Mikrotiter-Kämme, die ideal beim Einsatz von Mehrkanal-Pipetten sind. Durch die Verwendung der Abschlusswände "End Gates" wird sicher gestellt, dass das Eingießen des Gels einfach und lecksicher erfolgt. Das Drei-Punkt-Nivellierungssystem sorgt für gleichmäßig dicke Gele und maximiert die Qualität des Durchlaufs.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ungefähr 5 mm
Bestellinformation: Wird mit drei Kämmen (10, 17 oder 34 Zähne, 1,5 mm dick), Deckel, Gelträger, Drei-Punkt-Nivelliersystem, Kammer, Stromkabel und Abschlusswänden "End Gate" geliefert.