peqGOLD TriFast™ und TriFast™ FL
peqGOLD TriFast™
PEQL30-2010EA 149 EUR
PEQL30-2010
peqGOLD TriFast™ und TriFast™ FL
Für Extraktion von RNA, DNA und Proteinen aus einer Probe. Enthält Phenol und Guanidinisothiocyanat.
  • Für kleine und große Mengen an Ausgangsmaterial geeignet
  • Spezielle FL-Variante optimiert für wässrige Proben