VWR® Spec-Wipe® 3, Reinraum-Wischtücher, getränkt
Lieferant: VWR
VWR® Spec-Wipe®
115-0034EA 35.6 EUR
115-0034 47751-458
VWR® Spec-Wipe® 3, Reinraum-Wischtücher, getränkt
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese non-woven Wischtücher aus 45% Polyester und 55% Zellulose sind für die Reinigung von Laminar-Flow-Bänken, Reinraumoberflächen und allgemeinen Prozessanlagen. Das Tuch ist mit Lösungsmittel in Halbleiterqualität vorgetränkt (70% IPA/30% DIW), um eine sichere Lagerung, Vermischung und Dosierung zu gewährleisten.
  • Wiederverschließbare Beutel erhalten die Produktintegrität, bewahren die Sauberkeit und Sättigungsgrad
  • Vorgetränkte Wischtücher reduzieren den Einsatz von Lösungsmitteln, Chemikalienmischungen und Abfall
  • Wasserabweisend ohne Einsatz von Chemikalien, reduziert die ionische Kontamination
Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6.
Farbe: Weiß
Unsteril.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904