Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Möchten Sie sich wieder anmelden?
PCR-Gefäße 0,2 ml
Lieferant: Peqlab brand
732-3216EA 112 EUR InStock
732-3216 732-3215 732-3206
PCR-Gefäße 0,2 ml
Röhrchen PCR-Gefäße
Vielseitig einsetzbar in allen gängigen Thermocyclern mit 0.2 ml Block.
  • Ultradünnwandiges Design für schnellen Wärmetransfer
  • Gewölbte oder flache Kappen
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
  • Reinraumfertigung
  • Absolute Chargenkonstanz, strikte Qualitätskontrollen
Bestellen
BESTELLEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge