PerfectBlue™ Doppel-Gelsystem Twin ExW S
PEQL45-2010-CEA 1470 EUR
PEQL45-2010-C
PerfectBlue™ Doppel-Gelsystem Twin ExW S
Die extrabreite Doppelgelapparatur Twin ExW S für Gele im Format 20×10 cm ist das ideale System für die schnelle, analytische Auftrennung größerer Probenzahlen. Ein effizientes Kühl- und Elektrodensystem sorgt hier trotz der Größe der Gele für exzellente Ergebnisse.
*Angaben für ein Gel mit einer Taschentiefe von 14 mm und einer der Kammstärke entsprechenden Dicke
Bestellinformation: Komplettes System, mit oder ohne Gießbasis, inklusive integrierter Kühlvorrichtung, Sicherheitsabdeckung mit fest angeschlossenen Stromkabeln, 4 Paar Glasplattensätze, 4 Kämme (2 x 15 Zähne, 2× 20 Zähne, 0,8 mm dick), 4 Spacer-Sets (0,8 mm), 2 Ersatzdichtungen, 1 Blindplatte für Einzelgelläufe, und einem "SpacerPlacer".