Reinigungswagen Clino®, CR1 EM-GMP
Lieferant: Pfennig
PPSA3510100EA 1930 EUR
PPSA3510100
Reinigungswagen Clino®, CR1 EM-GMP
Die GMP-Modellreihe wurde exklusiv entwickelt und wird speziell für pharmazeutische Reinräume aller Klassen verwendet. Pharmazeutische Reinräume stellen die folgenden Anforderungen: Sicherheit und Validierung, GMP-Konformität, hocheffiziente Reinigung und Desinfektion und sichere Vermeidung von Kreuzkontaminationen. Der Reinigungswagen Clino®, CR1 EM-GMP mit Systemboxen aus Edelstahl ist die ideale Lösung zur Erfüllung dieser Anforderungen.
  • Praktisch für den Einsatz in Reinräumen
  • Komplette Einheit kann autoklaviert werden
  • Hocheffiziente Reinigung und Desinfektion
  • Garantierte Vermeidung von Kreuzkontaminationen
Zertifizierungen: GMP-konform