Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Gaugen zur Dickenmessung, PosiTest
Lieferant: TQC
PosiTest
SIMELD5004EA 398 EUR InStock
SIMELD5004 SIMELD5003
Gaugen zur Dickenmessung, PosiTest
Beschichtungsprüfgeräte
Magnetische Positest-Reißgauge zur Dickenmessung bei nicht-invasiven Messungen von nicht-magnetischen Beschichtungen wie Farbe, Emailefarbe, Zink, Metall und Silber auf Stahl.
  • Positive visuelle und akustische Indikatoren bei Dickenmessungen
  • Funktioniert mit einem Permanent-Seltenerdmagnet
  • V-Rillen im Sondengehäuse und der Gauge-Basis ermöglichen eine korrekte Positionierung auf zylindrischen Objekten
  • Robustes Gehäuse
Bestellen
BESTELLEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge