VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Lieferant: VWR
VWR®
609-0206EA 20.3 EUR
609-0206
VWR®, Digitaler Timer, ein Kanal
Timer Timer, digital
Dieser Timer ermöglicht dank seiner zehn Tasten eine direkte Eingabe und damit eine schnellere Programmierung der gewünschten Zeit. Es kann auf verschiedene Weisen genutzt werden: Liegend auf einem Tisch oder an einem Laborkittel bzw. einer Metalloberfläche befestigt.
  • Countup und Countdown, zeigt abgelaufene Zeit nach Countdown an
  • Messungen bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden
  • Akustische und visuelle Alarme
  • Speicherfunktion für die letzte eingestellte Zeit
  • Benötigt zwei AA-Batterien
Zertifizierungen: Individuell getestet und geprüft gemäß NIST in einem A2LA-akkreditierten Labor (Zertifizierung # 2448.01), garantiert Konformität zu ISO 17025: 2005. RoHS-konform.
Lieferumfang: Inklusive ausklappbarem Standfuß, magnetischer Rückseite, Taschenclip, zwei AAA-Batterien und Kalibrierzertifikat.