Sie suchten nach: Kunststoffkugeln
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Leichte kostengünstige PP-Kugeln, die die Oberfläche der Flüssigkeit bedecken. Kugeln haben einen Ø von 20 mm, 275 Kugeln bedecken ca. 1000 cm².
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Aus Voll-PTFE, mit glatter Oberfläche.
Artikel-Nr: (462-8239)
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beschreibung: Leichte kostengünstige PP-Kugeln, die die Oberfläche der Flüssigkeit bedecken. Kugeln haben einen Durchmesser von 20 mm, 275 Kugeln bedecken ca. 1000 ...
UOM: 1 * 300 ST
Artikel-Nr: (PIER28665)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
UOM: 1 * 50 ST
Artikel-Nr: (VERND1069326)
Lieferant: Saint-Gobain
Beschreibung: Chemically resistant balls for packaging of columns and mixing beads. Non-contaminating and minimize bumping during boiling.
UOM: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (BUCH036405)
Lieferant: BÜCHI
Beschreibung: Swimming balls, PP, Ø: 10 mm, Zur Nutzung mit: Rotavapor® R-100 / R-300
UOM: 1 * 400 ST
Lieferant: Merck
Beschreibung: The latex bead suspensions are composed mainly of polymer particles and water.
Artikel-Nr: (NICKBP0368)
Lieferant: NICKEL ELECTRO
Beschreibung: Hollow spheres are ideal for use as a blanket on the top of open tanks of water. A single layer of spheres covers 91% of the liquid surface trapping a...
UOM: 1 * 200 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom